Methyl-3-aminosalicylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H33035.03
H33035.06
H33035.03EA
178
CHF
H33035.03
H33035.06
Methyl-3-aminosalicylat 97%
Methyl-3-aminosalicylat
Formel:
C₈H₉NO₃ Melting Pt: 79…82 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09842614 CAS-Nummer: 35748-34-6 |