Farnesylthiosalicylsäureamid
Lieferant: Cayman Chemical
13175-1 13175-5 13175-10 13175-50
CAYM13175-1EA 39.6 CHF
CAYM13175-1 CAYM13175-5 CAYM13175-10 CAYM13175-50
Farnesylthiosalicylsäureamid
Farnesylthiosalicylsäureamid
Formel: C₂₂H₃₁NOS
CAS-Nummer: 1092521-74-8