4-(Diethylamino)salicylaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
209480050 209480250
ACRO209480050EA 25.5 CHF
ACRO209480050 ACRO209480250
4-(Diethylamino)salicylaldehyd 98%
4-(Diethylamino)salicylaldehyd
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Melting Pt: 60…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003326
CAS-Nummer: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %