Methyl-4-formylbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
B24091.06 B24091.14 B24091.22
B24091.06EA 79.7 CHF
B24091.06 B24091.14 B24091.22
Methyl-4-formylbenzoat ≥98%
Methyl-4-formylbenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 1571-08-0 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Flash Point: 128°(262°F) Melting Point: 59-63° Boiling Point: 264-266° Beilstein Reference: 775895 MDL No.: MFCD00006950
Formel: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Siedepunkt: 264…266 °C
Melting Pt: 59…63 °C
Dichte: 1.200
Flash-Pt: 128 °C (262 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006950
CAS-Nummer: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5