4-Brom-2-(trifluormethoxy)anisol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32645.03
H32645.06
H32645.03EA
73
CHF
H32645.03
H32645.06
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anisol ≥98%
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anisol
Purity: 98%
CAS No.: 853771-88-7
Molecular Formula: C8H6BrF3O2
Formula Weight: 271.04
MDL No.: MFCD09907950
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09907950 CAS-Nummer: 853771-88-7 |