2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid
400290050
400290500
400290050.EA
24.8
CHF
400290050.
400290500.
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure 97%
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formel:
C₇H₁₃NO₄S MW: 207,25 g/mol Melting Pt: 195 °C (dec.) Flash-Pt: 160 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007522 CAS-Nummer: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or chips and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |