Diethylcyanamid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
200220100
200220500
ACRO200220100EA
118
CHF
ACRO200220100
ACRO200220500
Diethylcyanamid 99+%
Diethylcyanamid
Formel:
C₅H₁₀N₂ Flash-Pt: 69 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001769 CAS-Nummer: 617-83-4 EINECS: 210-532-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |