Ethylphenoxyacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-phenoxyacetate
A14156.09 A14156.18 A14156.30
A14156.09EA 62 CHF
A14156.09 A14156.18 A14156.30
Ethylphenoxyacetat ≥99%
Ethylphenoxyacetat
Purity: 99% CAS No.: 2555-49-9 Molecular Formula: C6H5OCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5055 Boiling Point: 251-253° Beilstein Reference: 1871712 MDL No.: MFCD00026895
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Siedepunkt: 251…253 °C
Dichte: 1.108
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026895
CAS-Nummer: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3