Methylisocyanacetat 95% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
219000050 219000250
ACRO219000050EA 109 CHF
ACRO219000050 ACRO219000250
Methylisocyanacetat 95% tech.
Methylisocyanacetat
Formel: C₄H₅NO₂
Siedepunkt: 75…76 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.09 g/cm³
Flash-Pt: 84 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00000006
CAS-Nummer: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4161 to 1.4191 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %