Ethylisocyanacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 2999-46-4
Molecular Formula: CNCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 113.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 3588613
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000007
Formel:
C₅H₇NO₂ Siedepunkt: 194…196 °C Dichte: 1.035 Flash-Pt: 84 °C (183 °F) |
MDL Number:
MFCD00000007 CAS-Nummer: 2999-46-4 EINECS: 221-077-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |