3-Brom-1-propylboronsäurepinakolester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H30646.03
H30646.06
H30646.14
H30646.03EA
95.2
CHF
H30646.03
H30646.06
H30646.14
3-Brom-1-propylboronsäurepinakolester ≥98%
3-Brom-1-propylboronsäurepinakolester
Purity: 98%
CAS No.: 124215-44-7
Molecular Formula: C9H18BBrO2
Formula Weight: 248.96
Boiling Point: 61-64°/0.35mm
MDL No.: MFCD10567053
Formel:
C₉H₁₈BBrO₂ MW: 248,96 g/mol Siedepunkt: 61…64 °C (0.35 mmHg) Dichte: 1.177 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10567053 CAS-Nummer: 124215-44-7 |