L(+)-Penicillamin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
(R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
4031087.0005
4031087.0025
BACE4031087.0005EA
0
CHF
BACE4031087.0005
BACE4031087.0025
L(+)-Penicillamin
L(+)-Penicillamin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S |
MDL Number:
MFCD00064303 CAS-Nummer: 1113-41-3 EINECS: 214-203-9 |