L-Glutaminsäure-5-methylester
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: H-Glu(OMe)-OH
4002301.0005 4002301.0025 4002301.0100
BACE4002301.0005EA 0 CHF
BACE4002301.0005 BACE4002301.0025 BACE4002301.0100
L-Glutaminsäure-5-methylester
L-Glutaminsäure-5-methylester
Formel: C₆H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD00002632
CAS-Nummer: 1499-55-4
EINECS: 216-110-9