2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
13233-100
13233-250
13233-500
13233-1
CAYM13233-100EA
33.6
CHF
CAYM13233-100
CAYM13233-250
CAYM13233-500
CAYM13233-1
2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₆H₇NO₂S |
MDL Number:
MFCD00052943 CAS-Nummer: 53137-27-2 |