Ethyl-2,4-dimethylthiazol-5-carboxylat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
Ethyl 2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
13232-100
13232-250
13232-500
13232-1
CAYM13232-100EA
33.6
CHF
CAYM13232-100
CAYM13232-250
CAYM13232-500
CAYM13232-1
Ethyl-2,4-dimethylthiazol-5-carboxylat
Ethyl-2,4-dimethylthiazol-5-carboxylat
Formel:
C₈H₁₁NO₂S |
MDL Number:
MFCD00052874 CAS-Nummer: 7210-77-7 |