2-Hydrazinobenzothiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Hydrazinylbenzo[d]thiazole
A18006.09
A18006.18
A18006.30
A18006.09EA
208
CHF
A18006.09
A18006.18
A18006.30
2-Hydrazinobenzothiazol ≥97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 615-21-4
Molecular Formula: C7H7N3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 198-202°
MDL No.: MFCD00041849
Formel:
C₇H₇N₃S MW: 165,21 g/mol Melting Pt: 198…202 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041849 CAS-Nummer: 615-21-4 EINECS: 210-416-6 |