4-Iod-1H-pyrazol 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Iodopyrazole
H56369.06 H56369.14
H56369.06EA 199 CHF
H56369.06 H56369.14
4-Iod-1H-pyrazol 99
4-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
MW: 193.97 g/mol
Melting Pt: 108…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005244
CAS-Nummer: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable