Diphenylphosphinoxid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
310120010 310120050
ACRO310120010EA 69.2 CHF
ACRO310120010 ACRO310120050
Diphenylphosphinoxid 97%
Diphenylphosphine oxide
Formel: C₁₂H₁₁OP
MW: 202,20 g/mol
Melting Pt: 50…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002079
CAS-Nummer: 4559-70-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %