Phenylphosphinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A17453.22
A17453.36
A17453.22EA
67.9
CHF
A17453.22
A17453.36
Phenylphosphinsäure ≥98%
Phenylphosphinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1779-48-2
Molecular Formula: C6H7O2P
Formula Weight: 142.10
Melting Point: 83-85°
Beilstein Reference: 2802244
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002131
Formel:
C₆H₇O₂P MW: 142,092 g/mol Melting Pt: 83…85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002131 CAS-Nummer: 1779-48-2 EINECS: 217-217-3 UN: 3261 ADR: 8,III |