Dimethylethoxysilan 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO392001000EA 289 CHF
ACRO392001000 ACRO392000250 ACRO392000050
Dimethylethoxysilan 94%
Dimethylethoxysilane
Formel: C₄H₁₂OSi
MW: 104,23 g/mol
Flash-Pt: –5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026750
CAS-Nummer: 14857-34-2
EINECS: 238-921-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %