1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12972010EA 228 CHF
EHERC12972010
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₁₂N₄O₂
MW: 268,27 g/mol
MDL Number: MFCD00001225
CAS-Nummer: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7