4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms:
4-Methyl-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxylic acid
13036-100
13036-250
13036-500
13036-1
CAYM13036-100EA
33.6
CHF
CAYM13036-100
CAYM13036-250
CAYM13036-500
CAYM13036-1
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂S |
MDL Number:
MFCD00171753 CAS-Nummer: 39091-01-5 |