4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Cayman Chemical
13047-100 13047-250 13047-500 13047-1
CAYM13047-100EA 33.6 CHF
CAYM13047-100 CAYM13047-250 CAYM13047-500 CAYM13047-1
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolcarbonsäure
Formel: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25 g/mol
MDL Number: MFCD01316364
CAS-Nummer: 34418-48-9