2-Methyl-4-phenylthiazol
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyms: 2-Methyl-4-phenylthiazole
13386-100 13386-250 13386-500 13386-1
CAYM13386-100EA 91.4 CHF
CAYM13386-100 CAYM13386-250 CAYM13386-500 CAYM13386-1
2-Methyl-4-phenylthiazol
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formel: C₁₀H₉NS
MDL Number: MFCD00489998
CAS-Nummer: 1826-16-0