7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B22612.06 B22612.14 B22612.22
B22612.06EA 156 CHF
B22612.06 B22612.14 B22612.22
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan ≥98%
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan
Purity: 98% CAS No.: 279-49-2 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 12°(55°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 118-120°/713mm UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00082342
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (713 mmHg)
Dichte: 0.968
Flash-Pt: 12 °C (55 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082342
CAS-Nummer: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
UN: 3271
ADR: 3,II