HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
299430050
299430250
ACRO299430050EA
37.9
CHF
ACRO299430050
ACRO299430250
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 98%
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP MW: 379.2 g/mol Melting Pt: 200 °C (Zers.) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00075445 CAS-Nummer: 94790-37-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in DMF) Clear colorless |
HPLC | ≥97.5 % |