TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: TBTU
303180050 303180250
ACRO303180050EA 42.4 CHF
ACRO303180050 ACRO303180250
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat) 99%
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Melting Pt: 205 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077413
CAS-Nummer: 125700-67-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥200 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %