HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Lieferant: Molekula
MOLEM53412202EA
0
CHF
MOLEM53412202
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP MW: 380,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00274639 CAS-Nummer: 148893-10-1 |