1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(Piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
L18704.14
L18704.06
L18704.14EA
189
CHF
L18704.14
L18704.06
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin ≥97%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazin
Purity: 97%
CAS No.: 63074-07-7
Molecular Formula: C9H16N2O2
Formula Weight: 184.24
Boiling Point: 120-125°/0.2mm
Beilstein Reference: 880578
Formel:
C₉H₁₆N₂O₂ Siedepunkt: 120…125 °C (0.2 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00190247 CAS-Nummer: 63074-07-7 |