Gallium-Indium-Zinn-Legierung (62:22:16 gew.%), eutektisch ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
14634.03
14634.09
14634.18
14634.03EA
67.7
CHF
14634.03
14634.09
14634.18
Gallium-Indium-Zinn-Legierung (62:22:16 gew.%), eutektisch ≥99,99% (Metall-Basis)
Gallium-Indium-Zinn-Legierung (62:22:16 gew.%), eutektisch
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:In:Sn; 62:22:16 wt%
Physical Form: Liquid
Density: 6.359
Appearance: Silvery white
Odour: Odourless
UN No.: 2803
MDL No.: MFCD00144388
Melting Pt:
10.7 °C Dichte: 6.359 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144388 UN: 1760 ADR: 8,III |