Indium-Gallium-Legierung (60:40 gew.%) ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
44240.03
44240.09
44240.18
44240.03EA
73.2
CHF
44240.03
44240.09
44240.18
Indium-Gallium-Legierung (60:40 gew.%) ≥99,99% (Metall-Basis)
Indium-Gallium-Legierung (60:40 gew.%)
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:In; 40:60 wt%
Physical Form: Solid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00144387
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144387 EINECS: 231-163-8 |