Reinecke-Salz ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
423330250
423331000
423335000
ACRO423330250EA
81
CHF
ACRO423330250
ACRO423331000
ACRO423335000
Reinecke-Salz ACS
Reinecke-Salz
Formel:
C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O Melting Pt: 270 °C (dec.) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00150925 CAS-Nummer: 13573-17-6 EINECS: 237-003-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Gravimetry | ≥93.0 % |
Sensitivity | passes test |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute HCl) |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)