Hexaamminruthenium(III)chlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Hexaammineruthenium(III) chloride, Hexaammineruthenium (III) chloride
363340010
363340050
363342500
ACRO363340010EA
180
CHF
ACRO363340010
ACRO363340050
ACRO363342500
Hexaamminruthenium(III)chlorid 98%
Hexaammineruthenium trichloride
Formel:
H₁₈Cl₃N₆Ru MW: 309,61 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011478 CAS-Nummer: 14282-91-8 EINECS: 238-176-8 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |