Keimzähler mit farbigem LED-Leuchtfeld, ColonyStar
Lieferant: Funke-Gerber
ColonyStar
720-0098EA 734 CHF
720-0098
Keimzähler mit farbigem LED-Leuchtfeld, ColonyStar
Kolonienzähler
Durch die Anpassung der Beleuchtungsfarbesowie der Helligkeit wird ein rmüdungsarmes Arbeiten ermöglicht. 65 Farbvarianten, gebildet aus den Grundfarben. Die Druckempfindlichkeit lässt sich einstellen. Für die Markierung kann jeder beliebige Filz- oder Faserstift verwendet werden. Das Kunststoffgehäuse ist höhenverstellbar mit Leuchtfeld von 145 mm Ø mit direkter und indirekter, blendfreier Beleuchtung, Mattglas- und Klarglasscheibe mit 1 cm² und 1/9 m² Einteilung.
  • Optimale Kontrastverhältnisse
  • Farbe und Helligkeit des Leuchtfeldes sind frei einstellbar
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind 2 Wolffhügel- Scheiben (schwarz/weiß), eine Lupe, Reduzierstück und ein Faserstift enthalten.