Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: Vitlab
VITL93389EA 96.2 CHF
VITL93389 VITL94189 VITL93789 VITL93489 VITL93989
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend, mit Schraubverschluss aus PP.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Flexibles Material mit hoher Widerstandsfähigkeit
Weite Öffnung zum einfachen Befüllen, auch für Pulver und pastöse Materialien geeignet.