Salzsäure 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.37055.9950 1.37055.1000
1.37055.9950EA 0 CHF
1.37055.9950 1.37055.1000
Salzsäure 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,