Vollmasken, Serie 9000
Lieferant: Moldex
900101 900201 900301 9432
111-0709EA 282 CHF
111-0709 111-0708 111-0707 111-1188
Vollmasken, Serie 9000
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Extrem leichte Vollmaske (nur 360 g) aus weichem TPE-Material.
  • Rahmenlose Panoramasichtscheibe
  • Leicht anzulegen und abzunehmen
  • Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
  • Mit EasyLock® Filtersystem (keine weitere Adapter oder Teile erforderlich) oder mit EN 148-1 Anschlüssen
Zertifizierungen: EN 136:1998, CL2