Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersysteme
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
D4632-33 D4642-33 D4641
BARND4632-33EA 5070 CHF
BARND4632-33 BARND4642-33 BARND4641
Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersysteme
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Das Barnstead™ E-Pure™ ist für den direkten Anschluss an die Leitungswasserzufuhr konzipiert und kann alle Laboranwendungen mit hohem Reinstwasservolumen bei geringen Betriebskosten bewältigen. Dieses System ist ideal für AA, GS, Pufferpräparationen oder als gereinigte Speisewasserquelle für Analysegeräte oder Laborgeschirrspüler.
  • Produzieren Sie Reinstwasser vom Typ 1 mit geringen Betriebskosten
  • Es ist einfach zu verwenden und leicht zu warten
  • Wasserwege aus reinem Polypropylen verhindern eine erneute Verunreinigung
  • System kann an der Wand montiert werden