Optisch klare PCR/qPCR-Klebefolie für Piko®-UTW-Platten
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
ADVAASF-0020/100EA 100 CHF
ADVAASF-0020/100 731-0404
Optisch klare PCR/qPCR-Klebefolie für Piko®-UTW-Platten
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Diese klare Piko® PCR/qPCR-Versiegelungsfolie im 24-Well-Format ermöglicht eine hohe Fluoreszenztransmission mit häufig verwendeten Fluorophoren. Bei Verwendung von Piko®-Thermocyclern oder PikoReal® Echtzeit-PCR-Systemen können Probenvolumen von weniger als 5 µl verwendet werden mit minimalem Verlust durch Verdampfung.
  • Optische Klarheit mit minimaler Eigenfluoreszenz für Echtzeit-PCR-Anwendungen
  • Sichere Abdichtung für Probenvolumen von weniger als 5 µl
  • Selbstklebende Rückseite ermöglicht eine einfache Anwendung ohne aufwändige Abdichtvorrichtungen
  • Cryo-kompatibler Klebstoff ist wirksam bis −80 °C