Messpipetten, BLAUBRAND®, USP, Typ 2, Klasse AS, völliger Ablauf
Lieferant: Brand
27509 27506 27511 27513 USP27511 USP27506 USP27513 USP27509
612-4755EA 152 CHF
612-4755 612-4754 612-4756 612-4757 BRNDUSP27511 BRNDUSP27506 BRNDUSP27513 BRNDUSP27509
Messpipetten, BLAUBRAND®, USP, Typ 2, Klasse AS, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex), Nennvolumen oben
  • Markierungen und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Mit Wattenstopfende
  • Inkl. USP-Chargenzertifikat, auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich
DIN EN ISO 835
Länge: 360 ±10 mm
Zertifizierungen: DIN EN ISO 835. DE-M gekennzeichnet.
Bitte beachten * Fehlergrenze USP: ±0,01 ml.