Kapillarsäulen, VF-5-Pestizide und VF-1701-Pestizide
Lieferant: VARIAN
CP9070 CP9071 CP9072 CP9073 CP9074 CP9075
VARICP9070EA 1540 CHF
VARICP9070 VARICP9071 VARICP9072 VARICP9073 VARICP9074 VARICP9075
Kapillarsäulen, VF-5-Pestizide und VF-1701-Pestizide
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind speziell für die Bestimmung von Spuren von Pestizidrückständen konzipiert.
  • Getestet mit wichtigen Pestiziden für verbesserte Wirksamkeit
  • Hochgradig inert für eine verbesserte Erkennung
  • Bewährte Leistung mit ECD- und MS-Erkennung für maximale Produktivität
VF-Pestizid-Säulen profitieren von der FactorFour-Technologie mit extrem geringem Bluten, um die Empfindlichkeit zu verbessern. VF-1701 Pestizide liefern ein bis zu achtmal geringeres Ausbluten als andere Säulen, die für die Pestizidanalyse verwendet werden.