Einkanal-Mikropipetten, variables Volumen, Acura® manual 825
Lieferant: SOCOREX ISBA
825.0002 825.0010 825.0010Y 825.0020 825.0050 825.0100 825.0200 825.1000 825.TRIO.C 825.TRIO.J 825.TRIO.M 825.TRIO.P 825.TRIO.S 825.TRIO.V 825.TRIO.T 825.TRIO.O
613-4870EA 454 CHF
613-4870 613-4871 613-4872 613-4873 613-4874 613-4875 613-4876 613-4877 613-7246 613-7247 613-7248 613-7250 613-7251 SOCO825.TRIO.V 613-7252 613-7249
Einkanal-Mikropipetten, variables Volumen, Acura® manual 825
Pipetten Mikropipetten
Manuelle Pipetten für alle Anwendungsgebiete.
  • Einhändige Volumeneinstellung
  • Präzise digitale Anzeige ist immer sichtbar
  • Justip™ einstellbarer Spitzenabwurf passend für fast alle Spitzen
Lieferumfang: Die Multi-Packs enthalten: Drei Acura® 825 manual Pipetten, Qualitps® Proben, QC-Zertifikat und Bedienungsanleitung.