Kryobehälter, Bio-Cane®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CK509X3 CK509X4 CK509X2
478-0804EA 3270 CHF
478-0804 478-0805 478-0803
Kryobehälter, Bio-Cane®
Dewars und Kryogefäße
Kryogefäße sind ideal, um Zellen, Gewebe und Biologika wirtschaftlich und biologisch zu lagern.
  • Sechs Edelstahlkanister zur Aufnahme von Fläschchen
  • Kanister mit Nummerierung und Farbkodierung, um die Probenidentifikation zu vereinfachen
  • Haltbare Aluminiumkonstruktion und Vakuumisolierung
  • Die sichere Verriegelung und das Design mit schmaler Öffnung minimieren die LN₂-Verdunstung