Küvetten für Fibrintimer®
Lieferant: Kartell
KART2630EA 78.5 CHF
KART2630
Küvetten für Fibrintimer®
Küvetten Spezialküvetten
Polystyrenküvetten für Fibrintimer® zur Bestimmung der Gerinnungszeit von Blut.
Zertifizierungen: IVD (in vitro Diagnose) zertifiziert.
Lieferumfang: Lieferung mit 500 Metallstäbchen.