Küvetten für Olli-C-Analyzer®
Lieferant: Kartell
KART2618EA 490 CHF
KART2618
Küvetten für Olli-C-Analyzer®
Küvetten Spezialküvetten
Diese zylindrischen Zellen werden speziell in Verbindung mit dem Olli-C-Analyzer verwendet.
  • Anti-Schock-Design aus Polystyrol-Formteil
  • Hochbeständige und staubdichte Technologie
  • Hochwertiges optisches Material, geeignet für IVD-Anwendungen
Verpackung: Staubdicht in Polystyrolschaumboxen zu 192 Stück verpackt.