Stopfen für Probenflaschen, BEHROTEST®
Lieferant: BEHR
B00168598 B00168597
719-1313EA 52.1 CHF
719-1313 719-1311
Stopfen für Probenflaschen, BEHROTEST®
Stopfen Glasstopfen
Diese Glasstopfen können statt DIN/DEV diagonal geschnittenen Stopfen benutzt werden Sie sind einfach zu benutzen, dank dem Fehlen von schnell brechenden Kanten.
  • Keine Bildung von Luftbläschen unter der Stopfen-Spitze beim Einsetzen des Stopfen in die flüssige Probe
  • Weniger Bruch- oder Riss-Risiko als hohle Stopfen