VWR® Traceable®, Thermometer mit Speicherkarte
Lieferant: VWR
VWR®Traceable®
620-1963EA 452 CHF
620-1963
VWR® Traceable®, Thermometer mit Speicherkarte
Thermometer Digitalthermometer
Der Speicherkartenleser (im Lieferumfang enthalten) kann für einen sofortigen Bericht an einen beliebigen USB-Anschluss angeschlossen werden. Der Textbericht beinhaltet Datum/Uhrzeit und Sensormesswerte.
  • Erfasst 5,9 Millionen Messungen
  • Versiegelter Flaschenfühler mit Isolationsschutz vor Temperaturschwankungen beim Öffnen des Kühlschranks
  • Lösung in verschlossener Flasche wird von der FDA allgemein als sicher anerkannt
  • Minimum-/Maximum-Funktion zeigt die niedrigsten/höchsten Messwerte über einen beliebigen Zeitraum an
  • Vom Benutzer eingestellter Alarm (optisch und akustisch) für Mindest- und Höchstwerte ist programmierbar in Schritten von 0,1 °C
  • Einzigartiges Vier-Zeilen-Display: Temperatur des entnehmbaren Flaschenfühlers, Raumtemperatur, Feuchtigkeit und Zeit
Kabel: 2 Meter.
Zertifizierungen: Kalibrierzertifikat belegt die Rückführbarkeit auf NIST. Kalibrierung entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Mit Fühler, Kabel, einer 256 MB SD-Speicherkarte, einem USB-Speicherkartenleser, magnetischen Montagestreifen, VELCRO® Klettverschluss/Wandhalterung/Labortischstütze, 3 AA-Batterien, einem Adapter und einem Traceable® Kalibrierzertifikat.