Kapillarsäulen, CP-SilicaPLOT
Lieferant: VARIAN
CP8564 CP8568 CP8570 CP8571 CP8567 CP8566 CP8570I5
VARICP8564EA 0 CHF
VARICP8564 VARICP8568 VARICP8570 VARICP8571 VARICP8567 VARICP8566 VARICP8570I5
Kapillarsäulen, CP-SilicaPLOT
Chromatographiesäulen
CP-SilicaPLOT bringt die Vorteile von Kapillar-PLOT-Säulen (höhere Effizienz und schnellere Analysezeit) in vielen Anwendungen, die bisher nur mit gepackten Säulen möglich waren.
  • Kein Einfluss von Wasser auf die Retentionszeiten für eine robuste Methodik
  • Elution von CO₂ und Schwefelgasen im ppm-Bereich für eine verbesserte Produktivität
  • Trennt Cyclopropan von Propylen für genaue Ergebnisse
  • Ideal für CO₂ in Ethylen, Freonen/FCKW, Kohlenwasserstoffen, Propylen und Schwefelgasen
  • Eluiert CO₂ und Schwefelgase im ppm-Bereich und trennt Cyclopropan von Propylen