Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Infinity Bubbles
Lieferant: ERGOMAT
IN0304-W IN0420-W IN0420-B IN0412-W IN0412-B IN0406-W IN0406-B IN0320-W IN0320-B IN0306-B IN0304-B IN0220-W IN0220-B IN0209-W IN0209-B IN0206-W IN0206-B IN0203-W IN0203-B IN0306-W IN0409-W IN0404-W IN0409-B IN0303-B IN0303-W IN0404-B IN0212-B IN0212-W IN0312-B IN0312-W IN0309-W IN0309-B IN0204-B IN0204-W
115-0931EA 480 CHF
115-0931 115-0936 115-0946 115-0935 115-0945 115-0934 115-0944 115-0933 115-0943 115-0942 115-0941 115-0930 115-0940 115-0929 115-0939 115-0928 115-0938 115-0927 115-0937 115-0932 ERGOIN0409-W ERGOIN0404-W ERGOIN0409-B ERGOIN0303-B ERGOIN0303-W ERGOIN0404-B ERGOIN0212-B ERGOIN0212-W ERGOIN0312-B ERGOIN0312-W ERGOIN0309-W ERGOIN0309-B ERGOIN0204-B ERGOIN0204-W
Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Infinity Bubbles
Fußmatten Anti-Ermüdungsmatten
Die Infinity Bubble Matte bietet den Komfort einer Polyurethanmatte und ist aufgrund ihrer nicht porösen, zellgeschlossenen Oberfläche sehr leicht zu reinigen. Sie ist UV- und chemikalienbeständig (außer für organische Lösungsmittel).
  • Obere Seite mit runden Blasen
  • Gegossene abgeschrägte Kanten krümmen nicht hoch, dadurch keine Stolpergefahr
  • Primärrohstoffe garantieren lange Haltbarkeit und ergonomische Vorteile
  • Chemikalien und UV-Strahlen haben keinen Einfluss auf den Zustand der Mattenoberseite
  • Geschlossenzellige und nicht poröse Oberfläche für einfaches Abwaschen und Reinigen
  • Durchweg fest, keine hohlen Blasen, die kollabieren
  • Antistatisch, silikon- und latexfrei
Farbe: Schwarz oder Weiß