Membranfiltertrichter, magnetisch, Sentino®
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4271 4273 4277
516-0437EA 268 CHF
516-0437 516-0438 516-0439
Membranfiltertrichter, magnetisch, Sentino®
Trichter Membranfiltertrichter
Polyphenylsulfon, autoklavierbar.
  • Für 47 mm-Membranfilter
  • Leckagefreie magnetische Dichtung ermöglicht eine Bedienung mit nur einer Hand
  • Graduierungen in 50 ml-Schritten für eine genaue Messung der Probe
Entwickelt für die Verwendung mit dem Sentino® Pumpensystem für die Mikrobiologie.
Effektive Filterfläche: 150 und 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²
Gesamt-Ø×H: 76×118 mm (150 ml); 76×168 mm (300 ml); 89×166 mm (500 ml)